Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Microcentrifugeuses
Code produit. 10729253
Click to view available options
Vitesse max.:
14,000 tr/min
14 800 tr/min
15,000rpm
15 000 tr/min
Réfrigéré:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10729253
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 10014
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cette microcentrifugeuse pour une variété d’applications. Les microcentrifugeuses Sigma™ sont fines et compactes, disponibles en versions réfrigérée et non-réfrigérée. Les modèles compacts nécessitant qu'un faible entretien sont dotés de boutons de fonction surdimensionnés et d’un écran épuré pour un fonctionnement facile et pratique.
Modèle 1-14
  • Affichage clairement organisé
  • Grands boutons
  • Moteur ne nécessitant pas d’entretien
  • Verrou de couvercle motorisé, déverrouillage automatique du couvercle
  • Minuterie : 10 s à 99 min, par incréments de 1 s, intermittent ou continu
  • Indication de vitesse / FCR
  • Incrément de vitesse 100 tr/min
  • Incrément de FCR 10 x g
  • Deux courbes d’accélération et de freinage, souples ou rapides
  • Couvercle avec fenêtre pour une mesure indépendante de la vitesse
  • Surveillance de la survitesse
  • Fabrication conforme à la norme E61010-2-020
Caractéristiques supplémentaires du modèle 1-14K
  • Vitesse maximale : 15 000 tr/min
  • Bol en acier inox
  • Programme de refroidissement rapide
  • 10 programmes
  • Réfrigérant R134a (sans CFC)
  • Plage d’ajustement de la température : -10 à +40°C
  • Incrément de température 1°C
  • +4°C garantis à vitesse maximale
Modèle 1-16
  • Contrôleur Spincontrol E simple et pratique
  • Affichage clairement organisé
  • Grands boutons
  • FCR dépassant 20 000 x g
  • Temps d’accélération court
  • Faible augmentation de la température en fonctionnement continu
  • Verrou de couvercle motorisé, déverrouillage automatique du couvercle
  • Deux courbes d’accélération et de décélération, souples et rapides
  • Bol en acier inox durable et facile à entretenir
  • Rotors certifiés qui répondent aux normes de biosécurité
  • Fabrication conforme à la norme E61010-2-020
  • Conformes RoHS
  • Version DIV conforme à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2,2 ml
Vitesse max. 14 800 tr/min
Affichage LCD
Type Microcentrifugeuse 1-14
Ventilée Oui
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 266 mm
Modèle 1-14
Puissance 95 W
Réfrigéré Non
Poids net 6 kg