Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 1500 Plus FR avec capuche
Code produit 15556574 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
40 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15556574 L 40 pièces
15546574 M 40 pièces
15566574 XL 40 pièces
15576574 2XL 30 pièces
15586574 3XL 30 pièces
17131035 S 40 pièces
30058132 XXXXL 30 pièces
18020130 XXXXL 1 pièce
30058133 XXXXXL 30 pièces
18050130 XXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15556574 Supplier Ansell™ Supplier No. WR17S0011104
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MICROGARD™ La combinaison 1500 Plus FR avec capuche est fabriquée dans un tissu antistatique hautement respirant. SMS Tissu utilisant les dernières avancées en matière de technologie des microfibres pour garantir une bonne efficacité de filtration.
  • Combinaison Catégorie III avec capuche à 3 pièces
  • Coutures cousues (rouge)
  • Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles.
  • Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
  • Ignifuges et antistatiques
  • Non tissées Polypropylène SMMS
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau (“respirable”) pour réduire le risque de stress thermique
  • Antistatique conformément à la norme EN1149-5
  • L’ajustement optimisé du corps garantit une liberté totale des mouvements lorsqu’elle est portée sur des vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (EN ISO 14116 Indice 2 ou supérieur).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Salopettes ignifuges
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau SMMS, polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage limité
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique, Passe-doigt
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture éclair frontale à double sens avec rabat anti-tempête
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Antistatique, Flamme, Particule
Certifications/Conformité Type 5 EN ISO 13982-1, type 6 EN13034, EN1073-2, EN1149-5, EN ISO 14116
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun
Modèle Comprend une capuche, des passe-doigts