Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ 1500 Plus FR avec capuche
Code produit 30058133 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
40 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058133 XXXXXL 30 pièces
15546574 M 40 pièces
15566574 XL 40 pièces
15556574 L 40 pièces
15576574 2XL 30 pièces
15586574 3XL 30 pièces
17131035 S 40 pièces
30058132 XXXXL 30 pièces
18020130 XXXXL 1 pièce
18050130 XXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30058133 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur WR17S0011109
Expédition estimée: 07-12-2026
MICROGARD™ La combinaison 1500 Plus FR avec capuche est fabriquée dans un tissu antistatique hautement respirant. SMS Tissu utilisant les dernières avancées en matière de technologie des microfibres pour garantir une bonne efficacité de filtration.
  • Combinaison de catégorie III avec capuche en 3 parties
  • Coutures cousues (rouge)
  • Élastique aux poignets, aux boucles, à la taille et aux chevilles.
  • Fermeture éclair frontale à double sens avec rabat anti-tempête refermable.
  • Ignifuges et antistatiques
  • polypropylène non tissé SMMS
  • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau (« respirant ») pour contribuer à réduire le risque de coup de chaleur
  • Antistatique selon la norme EN1149-5
  • La coupe optimisée assure une totale liberté de mouvement lorsqu'elle est portée par-dessus des vêtements de protection contre la chaleur et les flammes (EN) ISO 14116 Index 2 ou supérieur).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopettes ignifuges
Dimensions XXXXXL
Sexe Unisexe
Matériau FR Antistatique SMS Tissus
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique, Passe-doigt
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique à 3 panneaux,
Type de bouchon Cremallera frontal bidireccional con solapa antitormentas
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Type de protection CATEGORÍA III CE (Tipo 5, Tipo 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Résistance Produits chimiques, Antistatique, Flamme
Type de collier Cucho à 3 électrodes
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, Beperkte vlamverspreiding EN ISO 14116: 2015-1 Índice 1
Sans latex Oui
À utiliser avec (application) Manipulación de productos químicos, entornos contaminados, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, toma de muestras de materias primas, concentración, mezcla y paletización.