Learn More
Ansell Combinaisons vertes Microgard™ 2000 Standard avec capuche
Code produit 15566434 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
40 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15566434 3XL 40 pièces
15516434 S 40 pièces
15526434 M 40 pièces
15536434 L 40 pièces
15546434 XL 40 pièces
15556434 2XL 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15566434 Fournisseur Ansell Code fournisseur GR20B0011107
Expédition estimée: 22-12-2026
Permet à la transpiration de sortir de la combinaison mais résiste à la saturation des produits chimiques liquides. Les combinaisons vertes Ansell Microgard™ 2000 Standard à capuche filtrent 100 % des particules jusqu’à 0,01 micron.
  • Combinaison avec capuche en 3 parties
  • Coutures liées bleues
  • Élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
  • Comprend des boucles
  • Fermeture éclair frontale à double sens avec rabat anti-tempête refermable.
  • Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (> 0,01 micron)
  • Un film microporeux à deux voies de haute qualité fournit une barrière efficace contre les particules et les liquides
  • Perméable à la vapeur d'eau pour contribuer à réduire le risque de coup de chaleur
  • Sans silicone - Fondamental dans les applications de pulvérisation de peinture
  • Peu pelucheux - Réduit le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
  • La coupe optimisée assure confort et sécurité à celui qui la porte.
  • Traitement antistatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé)
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette passe pouce
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique à 3 panneaux,
Type de bouchon Fermeture éclair frontale avec rabat anti-tempête
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Certifications / conformité (Europe) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modèle GR20-B-00-111, Comprend une capuche et des passants pour les doigts.
Nbre de poches Aucun