Learn More
Ansell Blouses de laboratoire Microgard™ 2000 Standard avec col
Code produit 15566534 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grand
Très grand
2XL
Conditionnement:
60 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15566534 Moyen 60 pièces
15576534 Grand 60 pièces
15586534 Très grand 60 pièces
15596534 2XL 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15566534 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH20B0020903
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Fabriquées en laminé de polyéthylène microporeux. Les blouses de laboratoire standard Ansell Microgard™ 2000 avec col sont approuvées pour la protection chimique partielle du corps.
  • Fermeture éclair avant
  • Poche poitrne gauche
  • Poche inférieure droite
  • Coutures liées
  • Excellente résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (> 0,01 micron*)
  • Sans silicone pour les applications de pulvérisation de peinture
  • Peu pelucheux pour réduire le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
  • Antistatique selon la norme EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions Moyen
Sexe Unisexe
Matériau Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé)
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Usage limité
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Modèle Mi-longueur
Nbre de poches 2
Type de couture Lié
Certifications / conformité (Europe) Protection partielle du corps de catégorie III, type PB (6)-B, EN14126, EN1149-1