Description
- Laminé en polyéthylène microporeux
- Ouverture élastique
- Coutures liées
- Protection barrière contre les particules et liquides dangereux
Spécification
Spécification
| Dimensions | Tailles européennes 42 à 46 (8 à 11 au Royaume-Uni) |
| Matériau | Polyéthylène |
| Latex Free | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Ouverture élastique |
| Type de semelle | Étalon |
| Modèle | WH20-B-00-400-00 |
| Type de couture | Lié |
| Afficher plus |