Learn More
Ansell Edmont™ Manches standard Microgard™ 2000
Code produit 15516544 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
21 in
Conditionnement:
300 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15516544 21 in 300 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15516544 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur WH20B0060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00€
    595.63€ / 300 paires
    Économisez 344.37€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
S’adaptent sur le bras juste après le coude sur le biceps. Les manches standard Ansell Edmont™ Microgard™ 2000comprennent des ouvertures élastiques aux deux extrémités.
  • Élastique aux deux extrémités
  • Coutures liées
  • Laminé en polyéthylène microporeux
  • Barrière aux substances liquides et particulaires dangereuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Type de produit Poche à usage général
Matériau Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé)
Couleur Blanc
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Type de bouchon Extrémités Éligibles
Type de couture Lié
Type de manchette Élastique
Longueur (impériale) 21 in
Longueur (métrique) 51 cm