Learn More
Ansell Combinaisons blanches Microgard™ 2000 Standard avec capuche
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Combinaison avec capuche en 3 parties
- Coutures liées blanches
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
- Comprend des boucles
- Fermeture éclair frontale à double sens avec rabat anti-tempête refermable.
- résistance à la pénétration des liquides et barrière aux particules fines (> 0,01 micron)
- Un film microporeux à deux voies de haute qualité fournit une barrière efficace contre les particules et les liquides
- Perméable à la vapeur d'eau pour contribuer à réduire le risque de coup de chaleur
- Sans silicone - Fondamental dans les applications de pulvérisation de peinture
- Peu pelucheux - Réduit le risque de contamination des fibres dans certaines zones critiques
- La coupe optimisée assure confort et sécurité à celui qui la porte.
- Traitement antistatique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette à capuche |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé) |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Lié |
| Type de manchette | passe pouce |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |