Learn More
Ansell Combinaisons blanches Microgard™ 2000 Standard avec capuche et bottes
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Combinaison avec capuche à 3 pièces et bottes avec semelles antidérapantes
- Coutures liées blanches
- Élastique au niveau de la capuche, de la taille et des poignets
- Avec boucles.
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
- Traitement antistatique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons universelles |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé) |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |