Learn More
Ansell Edmont™ Capuche de cape élastique standard Microgard™ 2500
Code produit 15556554 Tous les produits Ansell Produits
Code produit 15556554 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur WH25B0050300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
À porter avec une protection faciale pour protéger la bouche, les yeux et le nez. La capuche de cape élastique standard Microgard™ 2500 protège contre les agents pathogènes à diffusion hématogène et les agents infectieux lorsqu’elle est utilisée correctement.
  • Type cagoule
  • Ouverture élastique au niveau du visage
  • Coutures liées
  • Laminé en polypropylène microporeux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Capuche de protection
Dimensions Universel
Matériau Laminé en polypropylène microporeux
Type de conception Cagoule
Type de couture Lié
Quantité 200/boîte