Learn More
Ansell Blouses de laboratoire Microgard™ 2500 Standard avec col
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
Conditionnement:
70 pièces
Description
- En laminé de polypropylène microporeux
- Blouse de laboratoire avec col
- Fixation avant par pressions
- Poche poitrne gauche
- Poche inférieure droite
- Coutures liées
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | Grande taille |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Laminé en polypropylène microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Modèle | Longueur moyenne |
| Nbre de poches | 2 |
| Type de couture | Lié |