Learn More
Ansell Sur-bottes standard Microgard™ 2500
Code produit 15526554 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
200 paires
Conditionnement:
200 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
15526554 200 paires 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15526554 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH25B0040600
Expédition estimée: 02-12-2026
Offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une protection contre les liquides et les particules. Les sur-bottes standard Ansell Edmont™ Microgard™ 2500 fournissent une protection des pieds et des mollets contre les agents infectieux et p
  • Élastique en haut de la botte
  • Attache
  • Coutures liées
  • Laminé en polypropylène microporeux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Taille unique
Matériau Polypropylène
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Haut élastique avec liens aux chevilles
Type de semelle Étalon
Modèle WH25-B-00-406-00
Type de couture Lié
Quantité d’emballage 200 paires
Résistance Résistant aux produits chimiques
Type de produit Surbottes