Learn More
Ansell Sur-bottes SOCO standard Microgard™ 2500
Code produit 15546554 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
100 paires
Conditionnement:
100 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
15546554 100 paires 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15546554 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH25B0040900
Expédition estimée: 16-10-2026
Offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une protection contre les liquides et les particules. Les sur-bottes SOCO standard Ansell Edmont™ Microgard™ 2500 offrent une protection des pieds et des mollets contre la contamination des scèn
  • Laminé en polypropylène microporeux
  • Élastique en haut de la botte
  • Attache
  • Liaison bleue aux coutures
  • Semelles antidérapantes Surestep renforcées
  • Attache réglable pour chaussures
  • S’adaptent sur des ta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Taille unique
Matériau Polypropylène
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Haut élastique
Type de semelle Antidérapant
Modèle WH25-B-00-409-00
Type de couture Liées avec une liaison bleue aux coutures
Quantité d’emballage 100 paires
Résistance Résistant aux produits chimiques
Type de produit Surbottes