Learn More
Ansell™ Combinaisons Microgard™ FR à capuche
Code produit 15556424 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
30 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15556424 M 30 pièces
15566424 L 30 pièces
15576424 XL 30 pièces
15586424 2XL 25 pièces
15596424 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Microgard™ FR ne doit jamais être porté en protection comme retardateur de flamme. Portez toujours sur le dessus des vêtements qui atteignent l’indice EN533 2 ou supérieur.
Code produit 15556424 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur BL95S0011103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microgard™ FR ne doit jamais être porté en protection comme retardateur de flamme. Portez toujours sur le dessus des vêtements qui atteignent l’indice EN533 2 ou supérieur.
Conçues pour être portées sur des vêtements de protection thermique tissés tels que NOMEX™ Ansell Edmont™ Microgard™ FR est un matériau ignifuge offrant une protection contre les particules et les éclaboussures de liquide léger sans compromettre la protection des travailleurs en cas d’embrasement éclair*.
  • Combinaison avec capuche à 2 pièces, coutures cousues, élastique au niveau de la capuche, de la taille, des poignets et des chevilles
  • 2Fermeture éclair à sens avec rabat tempête
  • Tissu en polyester/pâte de bois/Sontara ignifugé
  • Coutures surjetées à 3 fils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions M
Sexe Unisex
Matériau Laminé barrière multicouche
Couleur Bleu
Jetable Limited-use
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 2 parties
Type de bouchon Fermeture éclair avant à 2 sens avec fermeture sous patte
Type de couture Cousu
Stérilité Non-sterile
Résistance Chemicals
Certifications/Conformité Les numéros III type 5 et 6, EN533 Index 1, EN1073-2, EN1149-1
Nbre de poches Aucun
Modèle Capuche incluse
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.