Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacon MICROLIT SCITUS
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2.5-30 ml
5 à 60 ml
Incréments:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0.5 ml
1,0 ml
2 ml
Précision:
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
± 0.180 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- EasyKnob™ est un bouton de réglage du volume spécialement conçu qui permet une rotation à 180° pour régler le volume facilement et sans effort
- Équipé d’un piston en PTFE avec un joint torique en ETP qui facilite le mouvement homogène et sans effort et qui garantit une excellente compatibilité chimique
- Technologie Springless Valve™ qui garantit un fonctionnement régulier et sans bourrage
- Équipé de FlexiNozzle™, une buse d’administration réglable qui offre un niveau élevé de flexibilité et facilite la distribution dans les conditions de laboratoire particulièrement difficiles
- Un adaptateur spécialement conçu, qui permet une rotation à 360° et garantit ainsi une flexibilité totale
- Calibré dans un laboratoire agréé ISO 17025, conformément aux normes ISO 8655 ; certificat de calibrage se trouve à l’intérieur, avec un outil de calibrage rapide en laboratoire
- Entièrement autoclavable à 121°C et 15 psi pendant une durée de 10 à 15 minutes
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,015 ml |
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Volume (métrique) | 0,25 à 2,5 ml |
| À utiliser avec (application) | Précision et fiabilité dans les environnements de laboratoire |
| Incréments | 0,05 ml |
| Modèle | SCI-2.5 |