Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique LC PAL, CTC et LEAP Microlitertrade; et Gastighttrade;
Code produit. 13293489
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
Type de connexion:
Fixe
Soudé
Longueur (impériale):
2 in
2,2 in
Modèle:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13293489
Marque: Hamilton™ 204452
Conçues pour être utilisées avec les systèmes CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt étendu et autres échantillonneurs automatiques
pLes seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter série 700, soit des seringues Gastight séries 1700 et 1000. Les seringues Microliter sont équipées de pistons en acier inox assemblés à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides. Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre les corps de seringue et les pistons, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz./ppulliC-Line avec pointe de piston haute température/liliPiston à pousser réglable pour le dégagement de la pointe de piston/liliPTFE / Polymère pour une température stable/liliConception du moyeu et de l’aiguille pour un report nul/liliInertie chimique du corps de seringue en verre poli et revêtu/liliTerminaisons de la seringue : aiguille fixe (FN), aiguille fixe avec embout Luer (LTN)/liliStyle de point d’aiguille arrondie : 3/li/ulbAiguille fixe (FN)/bulliTrouvé sur les seringues de chromatographie CTC/liliFixation directe de l’aiguille au corps/li/ulbAiguille fixe avec embout Luer (LTN)/bulliPour les seringues de volume moyen/liliLes aiguilles sont soudées au corps en verre de la seringue au point correspondant au repère de graduation zéro/liliNon autoclavable/liliLe calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisi par l’utilisateur/li/ul/p
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,05 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,013 cm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 0,146 cm
Diamètre (métrique) externe 0,775 cm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,071 cm
Longueur (impériale) 2,2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 56 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique Gastight
Pression max. 68,9 bar
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 68°F
Modèle 1710
Température min. (métrique) 20°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 100 μl
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Type de connexion Fixe