Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ et Gastight™ : Modèle 701 pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS GC
Code produit. p-4906714
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 à 26s G
23s G
26s G
Modèle:
701 N (aiguille soudée)
701 RN (aiguille amovible)
Numéro de pointe d’aiguille:
2
AS
Quantité:
6 Paquets
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10722711
Marque: Hamilton™ 80390
Conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides.
Embouts pour seringues
  • Aiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le corps de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
  • Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s ou 26s
  • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s, 26s, 23s-26s
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 23s G
Diamètre (impériale) interne 0,019 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0133 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,34 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0238 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,485 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,64 mm
Longueur (impériale) 1,7 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,71 in
Longueur (métrique) 43 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 701 N (aiguille soudée)
Numéro de pointe d’aiguille AS
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 6 Paquets
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7673, 7683, 6850, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse
Type de connexion Soudé