Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse Microlitre
Click to view available options
Capacité:
30 x 1,5/2 ml
60 x 1,5/2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Meilleurs résultats et plus d’échantillons en moins de temps : augmentez l’efficacité et le débit de votre laboratoire
- Large gamme de capacités grâce à la variété de modèles et d’accessoires disponibles
- Fonction de pré-réfrigération pour un fonctionnement rapide : systèmes de contrôle de la température fiables et stables avec des fonctions de pré-réfrigération et de veille rapides pour un contrôle précis de la température
Spécification
Spécification
| Capacité | 30 x 1,5/2 ml |
| Vitesse max. | 15 000 tr/min |
| FCR max. | 21 382 x g |
| Plage de températures | -10°C à +40°C |
| Type | Centrifugeuse Microlitre |
| Fonctions de sécurité | Protection empêchant la chute du couvercle |
| Profondeur (métrique) | 547 mm |
| Réfrigéré | oui |
| Gamme de produits | MIKRO 200R |