Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse Microlitre
Code produit. p-8009508
Click to view available options
Capacité:
30 x 1,5/2 ml
60 x 1,5/2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10274042
Marque: Hettich Lab Technology™ 2405
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse de microlitres peut traiter de très petits échantillons à des vitesses très élevées. Les moteurs puissants et sans entretien atteignent des valeurs FCR élevées pour obtenir les meilleurs résultats d’échantillons. Grâce au contrôle fiable et régulier de la température, à une pré-réfrigération rapide et au refroidissement de veille, la température des échantillons est constante.
  • Meilleurs résultats et plus d’échantillons en moins de temps : augmentez l’efficacité et le débit de votre laboratoire
  • Large gamme de capacités grâce à la variété de modèles et d’accessoires disponibles
  • Fonction de pré-réfrigération pour un fonctionnement rapide : systèmes de contrôle de la température fiables et stables avec des fonctions de pré-réfrigération et de veille rapides pour un contrôle précis de la température
Spécification
Capacité 30 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 15 000 tr/min
FCR max. 21 382 x g
Plage de températures -10°C à +40°C
Type Centrifugeuse Microlitre
Fonctions de sécurité Protection empêchant la chute du couvercle
Profondeur (métrique) 547 mm
Réfrigéré oui
Gamme de produits MIKRO 200R