Learn More
Greiner Bio-One Microplaque ELISA MICROLON™ 600, à 96 puits, à fond en V
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
40 pièces
Description
Codage alphanumérique des puits
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de liaison | À liaison élevée |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 40 à 200 μl |
| Afficher plus |