Learn More
Greiner Bio-One Plaques à barrettes à simple rupture ELISA à 96 puits MICROLON™
Code produit. 10063301
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Propriété de liaison:
À liaison moyenne
À liaison élevée
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10063301
Marque: Greiner Bio-One 705070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser dans l’immunodosage colorimétrique. Les plaques de barrettes à simple rupture ELISA à 96 puits Greiner Bio-One MICROLON™ peuvent être séparées et le nombre de tests effectués peut être ajusté en fonction du nombre d’échantillons.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Les puits individuels peuvent être pipetés sans laisser de résidus
  • Le fond plat permet des mesures optiques précises
  • Adapté aux mesures de transmission
  • Spécificités
Service Plan
Non
Garantie
Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
BreakApart Rupture simple
Propriété de liaison À liaison moyenne
Format Plaque à barrettes
Array 8 x 12
Type de liaison À liaison moyenne
Couleur Transparent
Matériau PS
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Microlon
Type de puits C
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Immunoessai colorimétrique
Quantité 100/boîte
Exempt de RNase Oui
Dimensions (L x l x H) 127,76 x 85,48 x 14,5 mm (5,02 x 3,36 x 0,5 in)