Learn More
Epredia™ Extracteur de chaleur pour cryostats Microm™
Code produit. p-4529819 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HM 525
HM 550, série HM 560
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12033059
Marque: Epredia™ 524510
Utilisez les extracteurs thermiques de cryostats Epredia™ Microm™ avec les cryostats Epredia™.
Utilisez les extracteurs de chaleur pour cryostats Thermo Scientific™ Microm™ avec les cryostats Richard-Allan Scientific™.
  • L’extracteur de chaleur multipositionnel est incorporé sur un arbre vertical pour une congélation uniforme et un retrait facile de l’échantillon
  • Peut être utilisé à partir de n’importe quelle position sur la barre de congélation
  • Le temps de congélation est raccourci si le tissu et le plateau de congélation sont placés sur un Peltier actif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Extracteur de chaleur pour HM560
Type de produit Extracteur de chaleur
À utiliser avec (équipement) HM 550, série HM 560