Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie en vrac Micromesh™
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lilas
Orange
Pêche
Rose
Turquoise
Vert
Unit Size:
500 pièces
Description
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie en vrac Epredia™ MicromeshTM.
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie en vrac Thermo Scientific™ Micromesh™.
- Fabriquées en polymère d’acétal
- Grand compartiment de 24 × 27 mm idéal même pour les ponctions de biopsie
- Couvercle encastré spécialement conçu pour se trouver exactement au niveau de la surface supérieure de la cassette, permettant ainsi le marquage des cassettes avec les marqueurs automatiques de la série Epredia™ Shandon™ MicroWriter™ sans retirer les couvercles
- Face d’écriture de la cassette inclinée à 45°
- Cartons de 1 000 unités (quatre boîtes de 250 cassettes) munies de leur couvercle
Specifications
Specifications
| Type de pores | Small Square Pore |
| Angle de la face d’écriture | 45° |
| Couleur | Turquoise |
| Longueur (métrique) | 24 mm |
| Largeur (métrique) | 27 mm |
| Matériau | Polymère d’acétal |
| Type de produit | Loose Biopsy Cassette |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction