Learn More
Motic™ Oculaire de micromètre WF10X / 20 mm, 100 div. / 10 mm
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Oculaire grand champ pour un champ de vision amélioré et un plus grand dégagement oculaire.
- Divisions : 100 en 10 mm.
- Grossissement : 10X.
- Champ de vue : 20 mm.
Spécification
Spécification
| Type | Grand champ, micromètre |
| Description | 100 divisions en 10 mm |
| Diamètre (métrique) | Champ de vision :20mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes ST-39, SFC-11, SMZ-140, DM-39, DM-143, SL-40 |
| Pouvoir grossissant | 10X |