Learn More
Micronova™ Chariot compact en acier inox et système de seaux
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Type de produit:
Chariot à double seau
Chariot à triple seaux
Dimensions:
53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in)
53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les systèmes de chariots compacts en acier inox Micronova sont dotés de chariots en acier inox électropoli 304, disponibles avec un, deux ou trois seaux. Les seaux en acier inox inclus sont moulés sans rebords ni jonctions susceptibles d’accumuler des bactéries.
- Système de chariot compact et hautement manœuvrable
- Chariot et seaux en acier inox électropoli 304
- Roulettes antimocrobiennes Prevenz à rotation à 360°
- Disponibles avec un, deux ou trois seaux
- Fabrication résistante aux bactéries
- Les seaux rectangulaires acceptent des serpillières de 18 pouces de large
- Compatibles avec les essoreuses MegaWringer et Slim-T.
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chariot à triple seaux |
| Capacité (métrique) | 30,3 L/seau, 90,8 L au total |
| Matériau | Acier inoxydable (304), électropoli, polyéthylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 8 gal. |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage |
| Dimensions | 53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des murs, des sols et des plafonds |
| À utiliser avec (équipement) | Série Slim-T Wringer pour serpillères à franges de 18 po de largeur |
| Hauteur (impériale) | 17 po |
| Afficher plus |