Learn More
Micronova™ Chariot compact en acier inox et système de seaux
Code produit. 15860392 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Type de produit:
Chariot à double seau
Chariot à triple seaux
Dimensions:
53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in)
53,3 x 97,8 x 43,2 cm (21 x 38,5 x 17 in)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15860392
Marque: Micronova™ C92
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de chariot en acier inox compact et très maniable avec roulettes antimicrobiennes Prevenz à rotation à 360° et seaux en acier inox moulés et lisses. Disponibles avec un, deux ou trois seaux.
Les systèmes de chariots compacts en acier inox Micronova sont dotés de chariots en acier inox électropoli 304, disponibles avec un, deux ou trois seaux. Les seaux en acier inox inclus sont moulés sans rebords ni jonctions susceptibles d’accumuler des bactéries.
  • Système de chariot compact et hautement manœuvrable
  • Chariot et seaux en acier inox électropoli 304
  • Roulettes antimocrobiennes Prevenz à rotation à 360°
  • Disponibles avec un, deux ou trois seaux
  • Fabrication résistante aux bactéries
  • Les seaux rectangulaires acceptent des serpillières de 18 pouces de large
  • Compatibles avec les essoreuses MegaWringer et Slim-T.
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Chariot à double seau
Capacité (métrique) 30,3 L/seau, 60,6 L au total
Matériau Acier inoxydable (304), électropoli, polyéthylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 8 gal.
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
Dimensions 53,3 x 64,8 x 43,2 cm (21 x 25,5 x 17 in)
À utiliser avec (application) Nettoyage des murs, des sols et des plafonds
À utiliser avec (équipement) Série Slim-T Wringer pour serpillères à franges de 18 po de largeur
Hauteur (impériale) 17 in
Hauteur (métrique) 43,2 cm
Comprend Deux seaux de 8 gallons
Longueur (impériale) 21 in
Longueur (métrique) 53,3 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 25,5 in
Largeur (métrique) 64,8 cm