Learn More
Micronova™ Brosse FlexBrush™ et housse
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Mousse NovaPolytrade;
Polyester, Nylon
Conditionnement:
1 pièce
Couleur:
Blanc
Description
- 80 % polyester, 20 % polyamide
- 400 % Absorbance
- Autoclavables
- À utiliser avec Flexbrush. Flexbrush est utilisé pour le nettoyage des tuyaux au plafond, les rainures et les cuves profondes. Brosse flexible avec housse en polyester ou en microfibre. L’extrémité filetée Acme se fixe à une variété de manches pour une portée prolongée.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Flat Head Mop Cover |
| Longueur (métrique) | 36.8 cm |
| Largeur (impériale) | 3.75 in. |
| Jetable | Reusable |
| Instructions d’entretien | Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. |
| Color-coded | No |
| Matériau | Polyester, Nylon |