Learn More
Micronova™ Housse pour outil de nettoyage MegaSwat™ - Non stérile
Code produit. p-4909439 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
100 % Microfiber, Polyester, Urethane Foam, Urethane Foam
HDPE, acier inox (304), électropoli, Acier inoxydable ( électropoli 304)
Polyester
Dimensions:
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in)
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in)
6,4 x 40,6 cm (2,5 x 16 po)
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in)
Type de produit:
Adaptateur de serpillère à franges
Housse pour serpillère à franges pour salle blanche
Housses pour serpillères à franges
Quantité:
Conditionnement en sachet individuel, 12 par boîte revêtue de poly
Conditionnement en sachet simple et 6 par boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13198685
Marque: Micronova™ QDMS16
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Adaptateurs MegaSwat™
Micronova™ est léger et flexible, avec un choix de housses, et est conçu de manière unique pour nettoyer autour, sous et derrière les équipements de traitement lourds et les appareils calibrés dans le laboratoire et la salle blanche.
La serpillière à franges Micronova™ MegaSwat™ est légère et possède une lame flexible conçue pour glisser autour, sous et derrière l’équipement lourd. Utilisées humides ou sèches, les housses pour serpillères à franges sont disponibles en microfibre et en polyester lisse ou texturé pour un nettoyage spécialisé.
  • Les serpillères à franges de type lame glissent facilement sous et derrière l’équipement
  • Housses disponibles en trois options de tissu, avec ou sans intérieur en mousse
  • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
  • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec.
  • Disponible en différentes longueurs
  • Conçu pour être utilisé avec les poignées QD de la série SSU
  • Compatible avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in)
Type de produit Adaptateur de serpillère à franges
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 40,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 5,1 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Jetable Non
Quantité Conditionnement en sachet simple et 6 par boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Housses de la série MS6 Megaswat et poignées de la série SSU
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection dans et autour des équipements de traitement et de laboratoire
Color-coded No
Matériau HDPE, acier inox (304), électropoli, Acier inoxydable ( électropoli 304)