Learn More
Micronova™ Seaux en polypropylène Slimlinetrade;
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les seaux en PP SlimLine&trade de Micronova sont conçus pour fonctionner avec les Micronova BucketLiners™ et la gamme d’essoreuses W-9. Les seaux à code couleur sont disponibles en rouge, jaune, bleu, vert et gris.
- Les seaux en polypropylène rectangulaires
- 20 pouces de large conviennent parfaitement aux serpillières à tête plate et aux serpillières à franges
- Capacité de 6 gallons
- Graduations de volume avec indications en gallons et en litres
- Code couleur avec un choix de rouge, jaune, bleu, vert et gris
- Compatibles avec les essoreuses BucketLiners et W-9.
- Seaux de rechange pour chariots SlimLine et SlimT
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Type de produit | Seau pour serpillère |
| Capacité (métrique) | 22,7 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 6 gal. |
| Instructions d’entretien | Conserver à température ambiante. Pour l’autoclave - ne pas empiler - retourner le seau pour permettre son vidage. |
| Couleur | Rouge |
| Dimensions | 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des murs, des sols et des plafonds |
| À utiliser avec (équipement) | Système de seau et de serpillère SlimLine |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction