Learn More
Micronova™ Adaptateurs TMop ™
Code produit. 13107636 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Protection de sonde acier inoxydable
Raccord en acier inoxydable (304), électropoli, acétal, 304 électropoli, raccords en acétal
Raccord en acier inoxydable 304, électropoli, acétal, acier inox, 304 électropoli, raccords en acétal
Dimensions:
25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 in)
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 in)
35,6 x 1,9 cm (14 x 0,75 in)
35,6 x 2,5 cm (14 x 1 in)
45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 in)
45,7 x 2,5 cm (18 x 1 in)
Type de produit:
Adaptateur à déconnexion rapide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13107636
Marque: Micronova™ QDST10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une sélection d’adaptateurs pour serpillières à franges en T qui fonctionnent avec les housses TMop™ et Slim-T™ et sont équipés d’un joint à pivotant à 180°pour un nettoyage facile de la surface dans les coins difficiles, les espaces confinés et sous le matériel. Disponibles sous la forme d’une barre de tube en acier inox électropoli ou d’une barre carrée en acétal (QDST).
Les adaptateurs pour serpillières à franges pour salles blanches Micronova TMop™ sont conçus pour fonctionner avec les housses TMop™ ou Slim-T™ qui se clipsent facilement sur les structures de serpillières en T. La structure à barre carrée en acétal est conçue pour être utilisée avec les T-Mop ‘à éponge épaisse’, étant donné qu’elle se clipse sur l’éponge. Les structures de TMop™ sont disponibles avec une extrémité filetée de type ACME pour poignées en plastique (QPT) ou un accessoire à déconnexion rapide pour une utilisation avec les poignées en acier inox SSU (QDT et QDST).
  • Adaptateurs pour serpillières à franges en T avec joint pivotant à 180°
  • Nettoyage facile des surfaces dans les coins difficiles, les espaces confinés et sous le matériel
  • Fonctionne bien sur les sols de salles, les murs, les plafonds, les parois souples et l’extérieur du matériel
  • 304 Structure à tube en acier inox électropoli qui s’adapte à toutes les housses TMop ™ et Slim-T™ (QDT, QPT)
  • La barre en acétal carrée fonctionne mieux avec les housses TMop™ à ‘éponge épaisse’ (QDST)
  • QP, extrémité filetée de type ACME pour fixation sur poignées en plastique Micronova
  • QD, accessoire à déconnexion rapide pour poignées en acier inox SSU
  • Bonne résistance aux solutions de nettoyage et aux désinfectants
  • Autoclavables
Spécification
Dimensions 25,4 x 1,9 cm (10 x 0,75 in)
Type de produit Adaptateur à déconnexion rapide
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 10 po
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 25,4 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 1,9 cm
Largeur (impériale) 0,75 po
Résistant à Produits chimiques
Jetable Non
Quantité 1/boîte
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) 10 po. T-Moptrade; carré
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces des salles blanches et des environnements contrôlés
Color-coded No
Matériau Raccord en acier inoxydable 304, électropoli, acétal, acier inox, 304 électropoli, raccords en acétal