Learn More
Micronova™ Manche en plastique à filetage type ACME
Code produit. 15248596 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
101,6 à 182,8cm
101,6 à 256,5cm
122 cm
152,4cm
172,7 à 464,8cm
172,7 à 602 cm
30,4cm
60,9cm
91 cm
de 46 à 91 cm
Type de produit:
Manche extensible
Poignée fixe
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15248596
Marque: Micronova™ STAEH072WH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poignées légères en fibre de verre à revêtement plastique
Poignées légères en fibre de verre à revêtement plastique
Les manches filetés en plastique type ACME Micronova sont fabriqués en fibre de verre légère revêtue de plastique et sont disponibles en longueurs extensible et fixe. Les connecteurs filetés type ACME se fixent directement aux adaptateurs en plastique (série QP) ou, par le biais d’adaptateurs filetés SSA-2 ACME, aux têtes de serpillères à déconnexion rapide (série QD).
  • Manches légers en fibre de verre revêtue de plastique
  • Connecteur fileté type ACME
  • Longueurs fixe ou extensible disponibles
  • Longueur des manches fixes : de 12 à 60 po. (30 cm à 1,5 m)
  • Longueurs maximales des manches extensibles : 36 po à 11,5 pi (90 cm à 3,5 m)
  • Le connecteur fileté type ACME se fixe directement sur les adaptateurs plastiques (série QP)
  • Fixation aux têtes de serpillère (série QD) via les adaptateurs filetés SSA-2 ACME
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Manche extensible
Code couleur White
Couleur White
Longueur (impériale) 40 à 72 po
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 101,6 à 182,8cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 1.9 cm to 2.5 cm
Largeur (impériale) 0.75 in. to 1 in.
Résistant à Common disinfectants and cleaning solutions
Jetable Non
Type de filetage ACME
Quantité 1 Ea.
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Serpillères
À utiliser avec (application) Manche de serpillière pour nettoyage et désinfection des salles blanches
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance
Color-coded Yes
Matériau Fibre de verre, plastique
Diamètre (métrique) 1.9 cm to 2.5 cm