Learn More
VITLAB™ Micropipettes actionnées par pistons
Code produit. 11938121
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1000 μl
1000 à 10 000 μL
500 à 5000 μl
Précision:
± 6 μl
±30μL
±60 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11938121
Marque: VITLAB™ 1641008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipettes actionnées par piston Vitalab™ sont les pipettes manuelles idéales pour les applications de laboratoire exigeantes avec une conception robuste, une forme ergonomique et un fonctionnement simple.
  • Entièrement autoclavables à 121&°C conformément à la norme DIN EN 285
  • Très précises avec un étalonnage simple pour une fiabilité durable
  • Le grand bouton de pipetage central permet un mouvement uniforme et régulier du piston
  • Bouton d’éjection ergonomique pour un remplacement rapide des pointes
  • L’affichage du volume à 4 chiffres avec fonction de zoom intégrée et disposition verticale des chiffres garantit une lisibilité optimale à tout moment
  • Le volume souhaité peut être réglé en faisant tourner la molette de réglage du volume avec facilité et précision
  • La fonction intégrée d’étalonnage permet un réglage sans outils directement au laboratoire
  • Le piston résistant à la corrosion et l’éjecteur garantissent une longue durée de vie du produit
  • Comprend une micropipette, de la graisse silicone, un sachet d’échantillonnage avec pointes de pipettes, un certificat de qualité et un manuel d’utilisation
Spécification
Précision ± 6 μl
Autoclavable Autoclavable
Type Micropipette à piston
Volume (métrique) 100 à 1000 μl
Affichage 4 chiffres
Comprend Micropipette, graisse silicone, sachet d’échantillons avec cônes de pipettes, certificat de qualité, manuel d’utilisation