Learn More
VITLAB™ Micropipettes actionnées par pistons
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1000 μl
1000 à 10 000 μL
500 à 5000 μl
Précision:
± 6 μl
±30μL
±60 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Entièrement autoclavables à 121&°C conformément à la norme DIN EN 285
- Très précises avec un étalonnage simple pour une fiabilité durable
- Le grand bouton de pipetage central permet un mouvement uniforme et régulier du piston
- Bouton d’éjection ergonomique pour un remplacement rapide des pointes
- L’affichage du volume à 4 chiffres avec fonction de zoom intégrée et disposition verticale des chiffres garantit une lisibilité optimale à tout moment
- Le volume souhaité peut être réglé en faisant tourner la molette de réglage du volume avec facilité et précision
- La fonction intégrée d’étalonnage permet un réglage sans outils directement au laboratoire
- Le piston résistant à la corrosion et l’éjecteur garantissent une longue durée de vie du produit
- Comprend une micropipette, de la graisse silicone, un sachet d’échantillonnage avec pointes de pipettes, un certificat de qualité et un manuel d’utilisation
Spécification
Spécification
| Précision | ± 6 μl |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type | Micropipette à piston |
| Volume (métrique) | 100 à 1000 μl |
| Affichage | 4 chiffres |
| Comprend | Micropipette, graisse silicone, sachet d’échantillons avec cônes de pipettes, certificat de qualité, manuel d’utilisation |