Learn More
Socorex™ Rack pour micropipettes pour système de recharge Qualitix™ Tipfill
Réutilisable, refermable et moins encombrants que les racks classiques. Le rack de micropipette Socorec™ pour système de recharge Qualitif™ Tipfill accepte facilement les boîtes de recharge de micropipettes et est doté de bords lisses et arrondis et d’un verrou ergonomique qui ne pince pas les gants.
29.60€ - 35.55€
Spécification
Bouchon inclus | Oui |
---|---|
Array | 96 |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Naturel |
Empilables | Oui |
Code produit | Marque | Capacité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15770649
|
Socorex™
3070.0210ER |
Pointes pour micropipettes (10 μl), Pointes pour micropipettes (200 μl) | 10 |
35.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15790649
|
Socorex™
3070.1000ER |
Pointes pour micropipettes (1000 μl) | 6 |
29.60€
6 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Convient aux boîtes de recharge du système de recharge Qualitix™ Tipfill.
- Couvercle à charnière.
- Bordes arrondis et lisses.
- Verrou ergonomique qui ne pince pas les gants.
- Couvercle transparent.
- Réutilisable.
Spécification
Oui | |
Autoclavables | |
Oui |
96 | |
Naturel | |
Système de remplissage Qualitix™Tipfill |