Learn More
Kartell™ Micropipeteur à volume variable Pluripet
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1000 μl
1000 à 10 000 μL
Pointes compatibles:
Kartell™ 943
Kartell™ 961, 941
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La connexion de la poignée garantit une préhension plus confortable et non fatigante
- Le volume peut être sélectionné en tournant le bouton de vidange ou en tournant le cylindre fourni à cet effet
- Le grand écran garantit une lecture simple de la valeur de volume définie
- Le bouton de chaque micropipeteur a une couleur spécifique pour identifier facilement l’intervalle de volume utilisable
- La hauteur de l’éjecteur de pointes est réglable pour accueillir une grande variété de pointes et il peut être démonté pour simplifier les opérations de nettoyage
- Le dispositif de réétalonnage assure des réétalonnages rapides et précis
- La structure robuste du corps en PVDF garantit des résistances mécaniques et chimiques élevées
- Entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
- Les matériaux utilisés pour la structure sont résistants et durables et permettent une exposition aux rayons U.V.
Spécification
Spécification
| Précision | ±0,9 %, ±0,6 % |
| Certifications/Conformité | EN IS 8655 |
| Pointes compatibles | Kartell™ 961, 941 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Pluripet PL 1000 |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 100 à 1000 μl |
| Incréments | 2 μl |
| Reproductibilité | < 0,45 %, < 0,25 % |