Learn More
Grant Instruments™ Blocs de microplaques pour les applications de biologie moléculaire et de biotechnologie
Click to view available options
Uniformité de la température:
±0,3°°C
± 0,5°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Blocs de taille double
- Outil d’extraction inclus
- À utiliser dans les applications de biologie moléculaire et de biotechnologie
- L x l x H : 140 x 100 x 75 mm
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Microplaques à 96 puits de 0,2 ml avec bandes ou tubes individuels |
| Type | Bloc |
| Comprend | Outil d’extraction |
| Uniformité de la température | ±0,3°°C |
| Dimension du tube | 6,2 mm de diamètre x 14 mm de diamètre |
| Dimensions (L x l x H) | 140 x 100 x 75 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction