Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Plaque de vérification
Plaque de vérification Multiskan, 16 longueurs d’onde
Plaque de vérification Multiskan, 8 longueurs d’onde
Plaque de vérification spectrophotométrique
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les plaques de vérification pour lecteur de microplaques Thermo Scientific sont des systèmes dédiés de vérification des performances qui permettent de vérifier et de documenter les principaux paramètres de performance de Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL et Varioskan LUX Thermo Scientific.
Les plaques de vérification Multiskan et la plaque de vérification spectrophotométrique vous permettent de vérifier des paramètres tels que la précision photométrique, la précision et la linéarité, ainsi que la précision de la longueur d’onde et le rayonnement lumineux parasite.
La plaque de vérification luminométrique Lumiwell est conçue pour être une référence indépendante de l’unité de lumière relative pour la luminométrie avec les lecteurs de microplaques de luminescence Thermo Scientific.
Nous recommandons de réétalonner régulièrement les plaques de vérification. La fréquence d’étalonnage dépend de l’utilisation et des procédures de laboratoire. Cependant, le réétalonnage doit être effectué au moins tous les deux ans.
La plaque de vérification luminométrique Lumiwell est conçue pour être une référence indépendante de l’unité de lumière relative pour la luminométrie avec les lecteurs de microplaques de luminescence Thermo Scientific.
Nous recommandons de réétalonner régulièrement les plaques de vérification. La fréquence d’étalonnage dépend de l’utilisation et des procédures de laboratoire. Cependant, le réétalonnage doit être effectué au moins tous les deux ans.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plaque de vérification |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques Varioskan LUX, Luminoskan |
| Type de microplaques | Plaque de vérification |
| Comprend | Plaque de vérification luminométrique Lumiwell Certificat de calibration Mallette de transport pour plaque de vérification Lumiwell |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.