Learn More
Thermo Scientific™ Rotor pour microplaques pour centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1,6™/1,6 R
Code produit. 10533633 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Vitesse max.:
4 400 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10533633
Marque: Thermo Scientific™ 75002010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Rotor et couvercle
Pour une utilisation avec les centrifugeuses Legend Mach 1,6 et 1,6R.
  • Capacité : Quatre microplaques ou deux plaques Deepwell
  • Volume max. : 4400 Rpm/3355 × g
  • Confinement biologique approuvé avec couvercle en option 75-002-011 (vendu séparément, par paires)
  • Microplaques vendues séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor pour microplaques MP 3300
FCR max. 3,355 ×g
Vitesse max. 4 400 tr/min