Learn More
Invitrogen™ Microplates for Fluorescence-based Assays
Product Code. p-200089241
Click to view available options
Nbre de puits:
96
Quantité:
10 plaques
30 plaques
Unit Size:
10 pièces
30 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15329413
Brand: Invitrogen™ M33089
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Microplates for fluorescence-based assays are 96- and 384-well, black-walled, clear-bottom microplates that are optimized for fluorescence-based applications on standard fluorescence microplate readers.
Microplates for fluorescence-based assays are black-walled, clear-bottom microplates that minimize well-to-well crosstalk and autofluorescence. These 96- and 384-well microplates are compatible with standard fluorescence microplate readers and optimized for fluorescence-based applications including nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and OliGreen).
  • Microplaques à 96 puits à parois noires et fond transparent réduisant les interférences et l’autofluorescence d’un puits à l’autre
  • Compatibles avec les lecteurs de microplaques à fluorescence standard
  • Conditionnées dans un format pratique de 10 microplaques par boîte
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonctions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres No Barcode
Format Standard
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Array 8 x 12
Autoclavable Not Autoclavable
Conditionnement 10 plaques
Gamme de produits Invitrogen
Couleur Clear Bottom, Black
Jetable Single-use
Type de produit Microplates
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Matériau Polystyrene
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 200 μL
Stérilité Non stérile
Type de puits Flat Bottom (F-well)
Quantité 10 plaques