Learn More
Buerkle™ Tête de micro-échantillonneur V4A
Code produit. 10731961
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,2 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
À utiliser avec (équipement):
Tube MicroSampler de 12 mm de diamètre
Tube MicroSampler de 25 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10731961
Marque: Buerkle™ 53070110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tête de micro-échantillonneur Buerkle™ V4A est interchangeable avec différents embouts et volumes.
  • Interchangeable
  • Permet l’utilisation d’embouts avec différents volumes
  • Acier inoxydable (AISI 316L)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête pour micro-échantillonneur MicroSampler
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Description Tête pour MicroSampler
Capacité (métrique) 2 mL
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre
À utiliser avec (équipement) Tube MicroSampler de 12 mm de diamètre