Description
- Utilisé pour l’isolement de l’ADN génomique à partir de différents types d’échantillons
- Compatible avec les kits Mycoplasma AMP Microsart™, les kits de recherche qPCR
- Détection sensible et robuste de Mycoplasma dans les échantillons de test
Compliance
EP 2.6.7
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Type d’échantillon | Surnageants de culture cellulaire |
| À utiliser avec (application) | Détection des mycoplasmes |
| Comprend | Tampons, tubes de prélèvement, tubes de stockage d’échantillons |
| Type de produit | Kit d’extraction |
| Quantité | 50 colonnes/kit |
| Volume d’échantillon | 200 μl |
| Espèces | Mycoplasma |
| Cible | ADN |