Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Kit d’extraction d’ADN bactérien Microsart™
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Le kit d’extraction de bactéries Microsart™ adopte une méthode d’extraction d’ADN de pointe pour l’extraction d’ADN à partir de cultures cellulaires et de produits biologiques dérivés de cultures cellulaires, comme les transplantations autologues et d’autres médicaments de thérapie innovante (ATMP), pour l’amplification d’ADN ultérieure via PCRh.
- Élimine le risque de contaminations de l’ADN, facilitant la détection des bactéries dans la culture cellulaire et des ATMP par PCR.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Extraction de l’ADN |
| Nbre de réactions | Réactifs pour 50 extractions |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.