Description
- Détectez rapidement la contamination de plus de 95 % de toutes les espèces bactériennes connues en 2½ d’heures.
- Dans une PCR en temps réel, des sondes TaqMan™ hautement spécifiques se lient à une séquence d’ADN très conservée qui est courante pour toutes les bactéries (Gram-positif et Gram négatif).
- Ce kit est conçu pour le contrôle de la contamination dans le monde universitaire ou pendant l’élaboration de médicaments et en cours de traitement en biopharmacie ou en médecine régénérative.
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | qPCR |
| Quantité | 25 |
| Nbre de réactions | Réactifs pour 25 réactions PCR |
| Volume | 2 μl |