Learn More
Thermo Scientific™ Lames de microscope, 45°
Code produit. 12164682 Tous les produits Epredia Produits
Code produit. 12164682
Marque: Thermo Scientific™ ABAA000001##02E00MNZ10MH#
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
  • Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Épaisseur (métrique) 1mm
Revêtement Sans revêtement
Surface d’écriture Non