Learn More
Rogo Sampaic™ Lames de microscope à bande jaune dépolie, bord rodé 45°
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Lame de microscope avec bande jaune ; Matériau :Verre ; Dimensions (L x l) :76 x 26 mm ; Bords :45°, rodé ; Dépolie :1 extrémité ; Nbre par paquet :50 ; Description :Lame avec bande jaune dépolie de 20 mm
Description
Les lames de microscope à bandes jaunes dépolies sont idéales pour la classification par code couleur des échantillons en fonction de l’urgence, de la technique, du service d’origine, etc.
- Taille standard (76 x 26 mm)
- Bandes jaunes dépolies de 20 mm
- Bords rodés, 45°
Specifications
Specifications
| Nb par paquet | 50 |
| Edges | 45°, rodé |
| Frosted | 1 extrémité |
| Matériau | Verre |
| Description | Lame avec bande jaune dépolie de 20 mm |
| Dimensions (L x l) | 76 x 26 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction