Learn More
Carl Zeiss™ Caméra de microscopie Axiocames
Click to view available options
Description:
AxioCam 105 Couleur
AxioCam ERc 5s
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Caméra de microscope CMOS, 5 mégapixels (2560 x 1920)
- Taille du capteur de 1/2,5 po (diagonale 7,1 mm)
- Taille des pixels 2,2 x 2,2 µm
- Caméra couleur
- Inclut le logiciel de démarrage ZEN Lite pour la capture d’images et la réalisation de mesures
Spécification
Spécification
| Type | Microscopy Camera AxioCam |
| Description | AxioCam 105 Couleur |
| Comprend | Axiocam 105 couleurs, logiciel pilote 64 bits, interface USB 3.0 PCIe x1, câble de connexion USB 3.0 (3 m), câble d’alimentation SATA et capteur de câble d’alimentation Molex |