Learn More
Carl Zeiss™ Caméra de microscopie Axiocames
Code produit. p-8006878
Click to view available options
Description:
AxioCam 105 Couleur
AxioCam ERc 5s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15293896
Marque: Carl Zeiss™ 4265409901000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Caméra de microscope couleur de 5 mégapixels pour la documentation dans les laboratoires courants
  • Caméra de microscope CMOS, 5 mégapixels (2560 x 1920)
  • Taille du capteur de 1/2,5 po (diagonale 7,1 mm)
  • Taille des pixels 2,2 x 2,2 µm
  • Caméra couleur
  • Inclut le logiciel de démarrage ZEN Lite pour la capture d’images et la réalisation de mesures
Spécification
Type Microscopy Camera AxioCam
Description AxioCam ERc 5s
Comprend AxioCam ERC 5s Rev.2, pilote 64 bits, connexion USB 2.0 câble Y (2 m), capteur : Micron MT9P031