Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Supor
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Comprend:
100/boîte
24/boîte
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
Description
- Une vitesse de rotation élevée et un EFA supérieur réduisent les délais de rotation
- Pour des échantillons de 0,5 à 5 ml
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
Spécification
| Couleur | Turquoise |
| Description | EFA :3,3 cm2 |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | 100/boîte |
| Volume (métrique) | 0,5 à 5 mL (échantillon) |