Learn More
IKA™ Agitateur vertical MICROSTAR Control
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse:
30 à 1 000 tr/min
30 à 500 tr/min
Capacité:
10 L
20 L
Couple:
15 Ncm
30 Ncm
Viscosité:
20 000 mPas
8000 mPas
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Affichage en verre trempé clos à réponse rapide pour une visibilité maximale et une résistance chimique
- Les capteurs de vibrations de pointe détectent les écarts par rapport aux seuils autorisés et arrêtent automatiquement le processus
- Affichage clair pour disposer de toutes les informations essentielles en un coup d’œil
- Minuteur / compteur intégré pour le contrôle des réactions cinétiques sensibles et des rappels
- Interface USB, par exemple pour documenter les paramètres à l’aide de labworldsoft™ ou pour installer les mises à jour du micrologiciel
- Manipulation simple et intuitive
- Surface tactile pour une longue durée de vie
- Relevé de température sur l’affichage
- Boîtier résistant aux produits chimiques
- Fonction de verrouillage des touches
- Régulateur de vitesse contrôlé par microprocesseur pour une vitesse de rotation constante, même avec des changements de viscosité
Spécification
Spécification
| Vitesse | 30 à 500 tr/min |
| Capacité | 20 L |
| Affichage | LCD : vitesse, température, couple, minuteur |
| Tension | 100/240 V, tension CC : 24 V |
| Puissance | 32 W |
| Dimensions (L x l x H) | 60 x 173 x 136 mm |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V, 50/60 Hz, 32 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Taille du porte-échantillon | 0,5 à 8 mm |
| Matériau | Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique |
| Afficher plus |