Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique MICROSTAR
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7159133 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Vitesse:
50 à 1 000 tr/min
50 à 2 000 tr/min
Capacité:
5 L
10 L
Couple:
15 Ncm
7,5 Ncm
Viscosité:
4 000 mPas
8000 mPas
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15995681
Marque: IKA™ 0025004715
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vertical compact, facile à utiliser et à faible encombrement.
  • Gain d’espace et performances élevées
  • Fonctionnalités de base idéales
  • Conception compacte
  • Fiable
  • Couple constant garantie sur toute la plage de régime
  • Utilisation simple à l’aide d’un bouton rotatif stable
  • Mises à jour logicielles régulières disponibles via l’interface USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 50 à 2 000 tr/min
Capacité 5 L
Affichage LED
Tension 100/240 V, tension CC : 24 V
Puissance 32 W
Dimensions (L x l x H) 60 x 173 x 126 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz, 32 W
Fréquence 50/60 Hz
Taille du porte-échantillon 0,5 à 8 mm
Comprend Interface USB
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle Microstar 7.5
Type du moteur CC sans balais
Couple 7,5 Ncm
Viscosité 4 000 mPas
Poids (métrique) 1,18 kg